Tisk…

L(-)-Ephedrine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

134910-100G 134910-25G
SIAL134910-100GEA 0 CZK
SIAL134910-100G SIAL134910-25G
L(-)-Ephedrine, Sigma-Aldrich®
L(-)-Ephedrine
Vzorec: C₆H₅CH(OH)CH(CH₃)NHCH₃
Bod varu: 132 °C (3 mmHg)
Bod tání: 217…218 °C
Hustota: 1,124 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 299-42-3
EINECS: 206-080-5
UN: 1544
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b1bb2e9035b14d278d70b047eb9b19b2b25889e&vid=a785d51296a9f18d1dc2eeebe61e3aea7e30401a&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR