Tisk…
(S)-(-)-α-Methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(-)-1-Phenylethylamine, (S)-(-)-α-Phenylethylamine, L(-)-α-Methylbenzylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
115568-100G 115568-25G
SIAL115568-100GEA 5000 CZK
SIAL115568-100G SIAL115568-25G
(S)-(-)-α-Methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 187 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064406
CAS číslo: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
Merck Index: 12,06106