Tisk…
(S)-(-)-α-Methylbenzylamine for racemat separation, for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(-)-1-Phenylethylamine, (S)-(-)-α-Phenylethylamine, L(-)-α-Methylbenzylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07047.0025 8.07047.0250 8.07047.0010
8.07047.0025EA 1950 CZK
8.07047.0025 8.07047.0250 8.07047.0010
(S)-(-)-α-Methylbenzylamine for racemat separation, for synthesis, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Bod varu: 187 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064406
CAS číslo: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Merck Index: 12,06106
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point -10 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 187 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C
Refractive Index 1.5259 (20 °C, 589 nm)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 355 °C