Tisk…
(S)-(-)-α-Methylbenzylamine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
371452500 371450010 371450500
ACRO371452500EA 8570 CZK
ACRO371452500 ACRO371450010 ACRO371450500
(S)-(-)-α-Methylbenzylamine 99+%
(S)-(-)-α-Methylbenzylamine
produced by BASF AG
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 187…189 °C (760 mmHg)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064406
CAS číslo: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -39° to -41° (20°C, 589 nm) (neat)