Tisk…
(S)-(-)-α-Methylbenzylamine 99+%, (99% ee)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
151830250 151831000 151835000
ACRO151830250EA 1610 CZK
ACRO151830250 ACRO151831000 ACRO151835000
(S)-(-)-α-Methylbenzylamine 99+%, (99% ee)
(S)-(-)-α-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 187…189 °C (760 mmHg)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064406
CAS číslo: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥98.5 % (GC)
Specific optical rotation -39° to -41° (20°C, 589 nm) (neat)
Titration with HClO4 ≥98.0 %