Tisk…
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, D(+)-α-Methylbenzylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07031.0010 8.07031.0100
8.07031.0010EA 918 CZK
8.07031.0010 8.07031.0100
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 180 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064405
CAS číslo: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),I
Merck Index: 12,06106
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -10 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 187 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C DIN 51758
Refractive Index 1.5265 (24 °C, 589 nm)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 355 °C DIN 51794