Tisk…
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, D(+)-α-Methylbenzylamine
371462500 371460010 371460500
ACRO371462500EA 8760 CZK
ACRO371462500 ACRO371460010 ACRO371460500
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine 99+%
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
produced by BASF AG
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 184…186 °C (760 mmHg)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064405
CAS číslo: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)