Tisk…
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine 99+%, (99% ee)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, D(+)-α-Methylbenzylamine
151820250 151821000 151825000
ACRO151820250EA 1700 CZK
ACRO151820250 ACRO151821000 ACRO151825000
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine 99+%, (99% ee)
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Bod varu: 184…186 °C (760 mmHg)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064405
CAS číslo: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥98.5 % (GC)
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) +37° (neat), (20°C, 589 nm) typically +39°
Titration with HClO4 ≥98.0 %