Tisk…
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L20345.03 L20345.06
L20345.03EA 3330 CZK
L20345.03 L20345.06
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol 99%
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol
Purity: 99% CAS No.: 2914-69-4 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4260 Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 4652597 Optical Rotation: -47° (neat) UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00190166
Vzorec: C₄H₆O
Bod varu: 108…109 °C
Hustota: 0,891
Bod vzplanutí: 28 °C (82 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190166
CAS číslo: 2914-69-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II