Tisk…
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol 95%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
362410010 362410050
ACRO362410010EA 2890 CZK
ACRO362410010 ACRO362410050
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol 95%, 98% ee
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70.09
Bod vzplanutí: 26 °C
MDL Number: MFCD00190166
CAS číslo: 2914-69-4
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)