Tisk…
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (R)-(+)-But-3-yn-2-ol, (R)-But-3-yn-2-ol, (R)-(+)-3-Hydroxy-1-butyne
M-Clarity™ quality level = MQ100
464821-1G 464821-5G
SIAL464821-1GEA 5520 CZK
SIAL464821-1G SIAL464821-5G
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol
Vzorec: C₄H₆O
Bod varu: 103 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,891 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00211237
CAS číslo: 42969-65-3
UN: 2929
ADR: 6.1,II