Tisk…
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(+)-But-3-yn-2-ol, (R)-But-3-yn-2-ol, (R)-(+)-3-Hydroxy-1-butyne
L18880.03 L18880.06 L18880.MD
L18880.03EA 4430 CZK
L18880.03 L18880.06 L18880.MD
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol ≥99%
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol
Purity: 99% CAS No.: 42969-65-3 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4260 Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 3587272 Optical Rotation: +47° (neat) UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00211237
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70.09
Bod varu: 108…109 °C
Hustota: 0.891
Bod vzplanutí: 28 °C (82 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00211237
CAS číslo: 42969-65-3
UN: 2929
ADR: 6.1 II