Tisk…
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol 98%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(+)-But-3-yn-2-ol, (R)-But-3-yn-2-ol, (R)-(+)-3-Hydroxy-1-butyne
366300010 366300050
ACRO366300010EA 4050 CZK
ACRO366300010 ACRO366300050
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol 98%, 98% ee
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Bod varu: 108…111 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00211237
CAS číslo: 42969-65-3
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)