(S)-(+)-4-Penten-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
558028-1G
558028-5G
SIAL558028-1GEA
4490
CZK
SIAL558028-1G
SIAL558028-5G
(S)-(+)-4-Penten-2-ol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-4-Penten-2-ol
Vzorec:
C₅H₁₀O |
MDL Number:
MFCD03427200 CAS číslo: 55563-79-6 UN: 1987 ADR: 3,III |