Tisk…
(R)-(-)-4-Penten-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (R)-(-)-1-Penten-4-ol, (R)-2-Hydroxypent-4-ene, (R)-(-)-Allyl methyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
558036-1G 558036-5G
SIAL558036-1GEA 6340 CZK
SIAL558036-1G SIAL558036-5G
(R)-(-)-4-Penten-2-ol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-4-Penten-2-ol
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
MDL Number: MFCD03701536
CAS číslo: 64584-92-5
UN: 1987
ADR: 3,III