(R)-(-)-4-Penten-2-ol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(R)-(-)-1-Penten-4-ol, (R)-2-Hydroxypent-4-ene, (R)-(-)-Allyl methyl carbinol
B25659.03
B25659.06
B25659.03EA
3950
CZK
B25659.03
B25659.06
(R)-(-)-4-Penten-2-ol 95%
(R)-(-)-4-Penten-2-ol
Purity: 95%
CAS No.: 64584-92-5
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 115-116°
Optical Rotation: -5.2° (c=1 in chloroform)
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD03701536
Vzorec:
C₅H₁₀O MW: 86,13 g/mol Bod varu: 115…116 °C Hustota: 0,837 Bod vzplanutí: 30 °C (86 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03701536 CAS číslo: 64584-92-5 UN: 1987 ADR: 3,III |