Tisk…
L-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T3754-100G T3754-1KG T3754-500G T3754-50G
SIALT3754-100GEA 3170 CZK
SIALT3754-100G SIALT3754-1KG SIALT3754-500G SIALT3754-50G
L-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
L-Tyrosin
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Bod varu: 351 °C (1013 hPa)
Bod tání: 285 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002606
CAS číslo: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907