Tisk…
L-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
93829-100G 93829-25G
SIAL93829-100GEA 8390 CZK
SIAL93829-100G SIAL93829-25G
L-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
L-Tyrosin
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Bod varu: 351 °C (1013 hPa)
Bod tání: 285 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002606
CAS číslo: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907