Tisk…
L-Tyrosin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16021.0100
8.16021.0100EA 2280 CZK
8.16021.0100
L-Tyrosin for synthesis, Sigma-Aldrich®
L-Tyrosin
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Bod varu: 351 °C (1013 hPa)
Bod tání: 285 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002606
CAS číslo: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.38 g/l (20 °C)
Melting Point 297 - 298 °C (decomposition)
Molar Mass 181.19 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (0.1 g/l, H2O)