Tisk…
D-(+)-Tyrosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: H-D-Tyr-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
855456-500MG 855456-5G
SIAL855456-500MGEA 954 CZK
SIAL855456-500MG SIAL855456-5G
D-(+)-Tyrosine, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Tyrosine
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Bod varu: 351 °C (1013 hPa)
Bod tání: 285 °C
MDL Number: MFCD00063073
CAS číslo: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Merck Index: 12,09970