Tisk…
D-(+)-Tyrosine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: H-D-Tyr-OH
226910025 226910100
ACRO226910025EA 1950 CZK
ACRO226910025 ACRO226910100
D-(+)-Tyrosine 98%
D-(+)-Tyrosine
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19
Bod varu: 351
Bod tání: 310…314 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063073
CAS číslo: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Merck Index: 12,09970
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 h)
Solubility (5 % in 1 M HCl) clear colorless to almost colorless
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +10° to +12° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 M HCl, after 3 h)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %