(S)-(+)-Hydratropic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-2-Phenylpropanoic acid, (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid, (S)-(+)-2-Phenylpropanoic acid
264652500
264650010
ACRO264652500EA
1560
CZK
ACRO264652500
ACRO264650010
(S)-(+)-Hydratropic acid 99%
(S)-(+)-Hydratropic acid
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Bod varu: 115 °C (1 mmHg) Bod tání: 29…32 °C Hustota: 1,1 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063139 CAS číslo: 7782-24-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 29 to 32 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +74° to +76° (20 °C, 589 nm) (c=3, CHCl3) |