(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(R)-(-)-2-Phenylbutanoic acid
L09464.03
L09464.06
L09464.03EA
3510
CZK
L09464.03
L09464.06
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Purity: 99%
CAS No.: 938-79-4
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Bod varu: 270…272 °C Hustota: 1,055 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063165 CAS číslo: 938-79-4 |