(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
378520010
378520050
ACRO378520010EA
4490
CZK
ACRO378520010
ACRO378520050
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid 99%
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Bod varu: 130 °C (3mbar) Hustota: 1,055 g/cm³ Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063165 CAS číslo: 938-79-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |