Tisk…
L-Tryptofan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
T8941-100G T8941-10MG T8941-1KG T8941-25G
SIALT8941-100GEA 19080 CZK
SIALT8941-100G SIALT8941-10MG SIALT8941-1KG SIALT8941-25G
L-Tryptofan, Sigma-Aldrich®
L-Tryptofan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Bod tání: 290 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064340
CAS číslo: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929