Tisk…
L-Tryptofan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
93659-10G 93659-250G 93659-50G
SIAL93659-10GEA 2920 CZK
SIAL93659-10G SIAL93659-250G SIAL93659-50G
L-Tryptofan, Sigma-Aldrich®
L-Tryptofan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204.23
Bod tání: 290
Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064340
CAS číslo: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929