Tisk…
(S)-(-)-Tryptofan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16017.0025 8.16017.0100
8.16017.0025EA 1380 CZK
8.16017.0025 8.16017.0100
(S)-(-)-Tryptofan for synthesis, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Tryptofan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064340
CAS číslo: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (HClO₄) ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water) -32.5 - -30.5 °
Identity (IR) passes test
Bulk Density 400 kg/m3
pH 5.5 - 7.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)