L-Tryptofan
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms:
L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
A1645.0500
A1645.1000
A1645.0500EA
31500
CZK
A1645.0500
A1645.1000
L-Tryptofan
L-Tryptofan
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204.23 Bod tání: 290 Hustota: 1.34 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064340 CAS číslo: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |