Tisk…
D-(+)-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T9753-100G T9753-25G T9753-5G
SIALT9753-100GEA 30380 CZK
SIALT9753-100G SIALT9753-25G SIALT9753-5G
D-(+)-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Bod tání: 280…283 °C
MDL Number: MFCD00005647
CAS číslo: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797