Tisk…
D-(+)-Tryptophan 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: H-D-Trp-OH
168630050 168630250 168631000
ACRO168630050EA 1590 CZK
ACRO168630050 ACRO168630250 ACRO168631000
D-(+)-Tryptophan 99%
D-(+)-Tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Bod tání: 282…285 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005647
CAS číslo: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (1 % in water) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +29.5° to +33.5° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %