L(+)-Histidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
L-3-Imidazol-4-ylalanine, (S)-(+)-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, H-His-OH, NSC 137773, L-Histidine
53319-100G
53319-25G
SIAL53319-100GEA
9190
CZK
SIAL53319-100G
SIAL53319-25G
L(+)-Histidin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Histidin
Vzorec:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155.16 Bod tání: 272…273 °C Hustota: 1.44 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064315 CAS číslo: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |