Tisk…
L(+)-Histidin base, BioChemica®
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: L-3-Imidazol-4-ylalanine, (S)-(+)-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, H-His-OH, NSC 137773, L-Histidine
A3738.0100 A3738.1000
A3738.0100EA 1740 CZK
A3738.0100 A3738.1000
L(+)-Histidin base, BioChemica®
L(+)-Histidin
  • All amino acids from AppliChem are of non-animal origin!
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Bod tání: 272…273 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064315
CAS číslo: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (titr.) min. 99 %
α20°C/D; 11 %, HCl 120 g/l +11.8° - +12.8°
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble matter passes test
Other amino acids max. 0.5 %
Ammonium max. 0.1 %
Chloride max. 0.02 %
Sulfate max. 0.02 %