Tisk…
L(+)-Histidin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: L-3-Imidazol-4-ylalanine, (S)-(+)-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, H-His-OH, NSC 137773, L-Histidine
A10413.14 A10413.22 A10413.36
A10413.14EA 900 CZK
A10413.14 A10413.22 A10413.36
L(+)-Histidin ≥98%
L(+)-Histidin
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
MW: 155.16
Bod tání: ∼ 281 °C (rozkl.)
Hustota: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064315
CAS číslo: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 14,4720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM