D-(-)-Histidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(R)-(-)-Histidine, D-3-Imidazol-4-ylalanine, (2R)-(-)-Histidine, H-D-His-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
H3751-25G
H3751-5G
SIALH3751-25GEA
26490
CZK
SIALH3751-25G
SIALH3751-5G
D-(-)-Histidine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Histidine
Vzorec:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155,16 g/mol Bod tání: 287 °C |
MDL Number:
MFCD00065963 CAS číslo: 351-50-8 EINECS: 206-513-8 Merck Index: 12,04758 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)