Tisk…
(S)-(-)-2-Methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: sec-Butylcarbinol, active-Amyl alcohol
65980-100ML 65980-500ML
SIAL65980-100MLEA 2390 CZK
SIAL65980-100ML SIAL65980-500ML
(S)-(-)-2-Methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-Methyl-1-butanol
Vzorec: C₅H₁₂O
Bod varu: 128 °C (1013 hPa)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,8279 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064299
CAS číslo: 1565-80-6
EINECS: 216-366-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06109