(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L18882.03
L18882.MD
AB180566.0001
L18882.03EA
4950
CZK
L18882.03
L18882.MD
ABCRAB180566.0001
(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol ≥99%
(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Purity: 99%
CAS No.: 14898-80-7
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Slightly sweetish
Boiling Point: 130-131°
Beilstein Reference: 1718991
Optical Rotation: +21° (neat)
UN No.: 2053
MDL No.: MFCD03093078
Vzorec:
C₆H₁₄O Bod varu: 130…131 °C Hustota: 0,802 Bod vzplanutí: 41 °C (105 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093078 CAS číslo: 14898-80-7 UN: 2053 ADR: 3,III |