Tisk…
(S)-(+)-3-Methyl-2-butanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L09431.MC L09431.ME
L09431.MCEA 1470 CZK
L09431.MC L09431.ME
(S)-(+)-3-Methyl-2-butanol ≥99%
(S)-(+)-3-Methyl-2-butanol
Purity: 99% CAS No.: 1517-66-4 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.4090 Boiling Point: 112° Beilstein Reference: 1718801 Optical Rotation: +5° (neat) UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00064271
Vzorec: C₅H₁₂O
Bod varu: 112 °C
Hustota: 0,810
Bod vzplanutí: 26 °C (78 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064271
CAS číslo: 1517-66-4
UN: 1105
ADR: 3,III