Tisk…
(R)-(-)-4-Methyl-2-pentanol 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L18881.03 L18881.MD
L18881.03EA 4190 CZK
L18881.03 L18881.MD
(R)-(-)-4-Methyl-2-pentanol 99
(R)-(-)-4-Methyl-2-pentanol
Purity: 99% CAS No.: 16404-54-9 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.4110 Odour: Slightly sweetish Boiling Point: 130-131° Beilstein Reference: 1718992 Optical Rotation: -21° (neat) UN No.: 2053 MDL No.: MFCD03093077
Vzorec: C₆H₁₄O
MW: 102.18
Bod varu: 130…131 °C
Hustota: 0.802
Bod vzplanutí: 41 °C (105 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093077
CAS číslo: 16404-54-9
UN: 2053
ADR: 3 III