L(+)-Leucinol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
L-Leucinol, (S)-(+)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (S)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol
B23745.06
B23745.14
B23745.06EA
2360
CZK
B23745.06
B23745.14
L(+)-Leucinol ≥97%
L(+)-Leucinol
Purity: 97%
CAS No.: 7533-40-6
Molecular Formula: C6H15NO
Formula Weight: 117.19
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1719240
Optical Rotation: +1.1° (neat)
MDL No.: MFCD00063676
Vzorec:
C₆H₁₅NO Bod varu: 198…200 °C Bod tání: 66…70 °C Hustota: 0,917 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063676 CAS číslo: 7533-40-6 EINECS: 231-400-5 |