Tisk…
L(+)-Leucinol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
179970050 179970250
ACRO179970050EA 2680 CZK
ACRO179970050 ACRO179970250
L(+)-Leucinol 98%
L(+)-Leucinol
Vzorec: C₆H₁₅NO
Bod varu: 198 °C (1013 hPa)
Bod tání: 66…70 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063676
CAS číslo: 7533-40-6
EINECS: 231-400-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +3° to +5° (20°C, 589 nm) (c=9, ethanol)