Tisk…
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3-methyl-butan-1-ol, L-Valinol, L(+)-Valinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
186708-1G 186708-25G 186708-5G
SIAL186708-1GEA 1500 CZK
SIAL186708-1G SIAL186708-25G SIAL186708-5G
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Bod varu: 187 °C (1013 hPa)
Bod tání: 31…32 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064296
CAS číslo: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5