Tisk…
D-(-)-Leucinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
298417-1G 298417-5G
SIAL298417-1GEA 2760 CZK
SIAL298417-1G SIAL298417-5G
D-(-)-Leucinol, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Leucinol
Vzorec: C₆H₁₅NO
Bod varu: 199 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,897 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004734
CAS číslo: 53448-09-2