Tisk…
D-(-)-Leucinol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: D-Leucinol, (R)-(-)-Leucinol, (R)-(-)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (R)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol
L13243.03 L13243.06
L13243.03EA 1300 CZK
L13243.03 L13243.06
D-(-)-Leucinol ≥97%
D-(-)-Leucinol
Purity: 97% CAS No.: 53448-09-2 Molecular Formula: C6H15NO Formula Weight: 117.19 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4496 Boiling Point: 198-200°/690mm Beilstein Reference: 1719241 Optical Rotation: -3.2° (c=9 in ethanol) MDL No.: MFCD00004734
Vzorec: C₆H₁₅NO
Bod varu: 198…200 °C (690 mmHg)
Hustota: 0,917
Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004734
CAS číslo: 53448-09-2