Tisk…
D-(-)-Leucinol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: D-Leucinol, (R)-(-)-Leucinol, (R)-(-)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (R)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol
413120010 413120050
ACRO413120010EA 1390 CZK
ACRO413120010 ACRO413120050
D-(-)-Leucinol 97%
D-(-)-Leucinol
Vzorec: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Bod varu: 199 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,907 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004734
CAS číslo: 53448-09-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=9, ethanol)
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %