Tisk…
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol, D-Valinol, D(-)-Valinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
284483-1G 284483-5G
SIAL284483-1GEA 2320 CZK
SIAL284483-1G SIAL284483-5G
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Hustota: 0,93 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064297
CAS číslo: 4276-09-9