(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol, D-Valinol, D(-)-Valinol
L14166.03
L14166.06
L14166.03EA
1570
CZK
L14166.03
L14166.06
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol ≥98%
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 4276-09-9
Molecular Formula: C5H13NO
Formula Weight: 103.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4550
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 189-190°
Beilstein Reference: 1719138
Optical Rotation: -11° (c=10 in water)
MDL No.: MFCD00064297
Vzorec:
C₅H₁₃NO Bod varu: 189…190 °C Bod tání: 30…34 °C Hustota: 0,931 Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00064297 CAS číslo: 4276-09-9 |