Tisk…
L(+)-Norvalin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(+)-Norvaline, L(+)-Norvaline, H-Nva-OH, (S)-2-Aminopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
N7627-10G N7627-1G N7627-5G
SIALN7627-10GEA 13180 CZK
SIALN7627-10G SIALN7627-1G SIALN7627-5G
L(+)-Norvalin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Norvalin
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: 101 °C
MDL Number: MFCD00064421
CAS číslo: 6600-40-4
EINECS: 229-543-3
Merck Index: 12,06813