Tisk…
L(+)-Norvalin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
226020010 226020050 226020500
ACRO226020010EA 1200 CZK
ACRO226020010 ACRO226020050 ACRO226020500
L(+)-Norvalin 99%
L(+)-Norvalin
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064421
CAS číslo: 6600-40-4
EINECS: 229-543-3
Merck Index: 12,06813
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation +22.0° to +26.0° (20°C, 589 nm) (c=2, 5 N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %