Tisk…
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
M-Clarity™ quality level = MQ300
W329703-100G-K W329703-1KG-K W329703-5KG-K
SIALW329703-100G-KEA 1930 CZK
SIALW329703-100G-K SIALW329703-1KG-K SIALW329703-5KG-K
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucin
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Bod tání: 300 °C
Hustota: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002617
CAS číslo: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451