Tisk…
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
M-Clarity™ quality level = MQ300
L8912-100G L8912-10MG L8912-1KG L8912-25G
SIALL8912-100GEA 7510 CZK
SIALL8912-100G SIALL8912-10MG SIALL8912-1KG SIALL8912-25G
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucin
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Bod tání: 300 °C
Hustota: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002617
CAS číslo: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451